Learn More
Thermo Scientific™ MagJET NGS Cleanup and Size Selection Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Das MagJET NGS Cleanup and Size Selection Kit wurde für die effiziente und robuste Reinigung und Größenauswahl von DNA-Fragmentbibliotheken aus einer Vielzahl enzymatischer Reaktionsgemische, einschließlich PCR, Ligation, Adapteraddition und DNA-Endrepair-Reaktionsmischungen, entwickelt. Das Kit nutzt die MagJET paramagnetische Bead-Technologie mit hoher Kapazität, die eine effiziente Rückgewinnung der DNA-Fragmentbibliothek innerhalb eines gewünschten Fragmentlängenbereichs gewährleistet. Die gereinigten DNA-Fragmente sind frei von allen Komponenten, die die Sequenzierung der nächsten Generation hemmen, wie Sequenzieradapter, Primer-Dimer, nicht integrierte Nukleotide, Enzyme oder Salze. Sie sind gebrauchsfertig für Downstream-NGS-Prozesse erhältlich. Vor der Reinigung und Größenauswahl ist keine Reinigung der DNA-Fragmentbibliothek erforderlich.
Das Kit eignet sich für die Reinigung oder Größenauswahl von 5 ng bis 5 μg der DNA-Fragmentbibliothek. MagJET Reinigungs- und Adapteraustauschprotokolle können für einen höheren Durchsatz auf automatischen Plattformen wie Thermo Scientific KingFisher Flex und Thermo Scientific KingFisher Duo einfach automatisiert werden.
Besondere Eigenschaften
•Zuverlässig – Zuverlässige Aufreinigung und Größenauswahl aus verschiedenen Reaktionsgemischen und Puffern
•Flexibel – Benutzerdefinierte Größenauswahl eines genauen DNA-Fragmentbereichs
•Reinheit gemäß NGS-Klasse – Vollständige Entfernung von NGS-Adaptern, Primern, Nukleotiden, Enzyme und anderen Reaktionskomponenten, die den NGS-Arbeitsablauf beeinträchtigen
•Geeignet für hohe Durchsätze – Einfache Automatisierung auf den Thermo Scientific KingFisher Magnetpartikelprozessoren für die Probenhandhabung mit hohem Durchsatz Anwendungen
Aufreinigung und Größenauswahl von DNA-Fragmentbibliotheken für die nachgelagerte Verwendung in Next-Generation-Sequencing-Arbeitsabläufen.
Enthält
• MagJET magnetische Beads
• Bindungslösung
• Waschpuffer (konzentriert)
• Elutionspuffer
• DNA-Fragmentmischung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 1 mL DNA Fragment Mix; -20°C • 110 μL MagJET Magnetic Beads; 4°C • 8 mL Binding Buffer (concentrated); room temperature • 3 mL Wash Buffer (concentrated); room temperature • 2 x 1.5 mL Elution Buffer; room temperature |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Probentyp | Enzymatic Reactions (PCR, ligation, adapter addition, DNA end-repair reaction) |
| Elutionsvolumen | 10 to 50 μL |
| Endprodukttyp | DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Magnetständer, KingFisher™ ml, KingFisher™ Flex |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR, Southern blotting, sequencing, nucleic acid labeling, hybridization |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Menge | 10 Aufreinigungen |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |