Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Plasmid DNA Kit
Artikelnummer. 13565180 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 96 Präp.
96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
4 Stück
96 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13565180 96 Aufreinigungen 96 Tests
13585180 4 x 96 Präp. 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt zu erhalten, müssen Kunden 2 gleiche Produkte zum Listenpreis in einer Bestellung kaufen, um 30 % Rabatt zu erhalten. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Zweier-Multiplikationen, die Kunden kaufen können.
Artikelnummer. 13565180 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K2791
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Um den Rabatt zu erhalten, müssen Kunden 2 gleiche Produkte zum Listenpreis in einer Bestellung kaufen, um 30 % Rabatt zu erhalten. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Zweier-Multiplikationen, die Kunden kaufen können.
Reinigt Plasmid-DNA aus über Nacht kultivierten E. coli-Kulturen mittels Paramagnet-Bead-Technologie.
Das Thermo Scientific MagJET Plasmid-DNA-Kit, das für 96 Aufreinigungen ausreicht, wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Plasmid-DNA (bis zu 4 bis 5 µg/ml) oder von Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl aus Übernachtkulturen von E. coli entwickelt.
Das Kit nutzt eine Technologie mit paramagnetischen Beads, um eine hohe Ausbeute und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Die MagJET magnetischen Beads eignen sich aufgrund ihrer hohen Bindungskapazität, der gleichmäßigen Partikelgröße und der schnellen magnetischen Reaktion hervorragend für die automatische Nukleinsäureaufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Nukleinsäureaufreinigung mit geringem Probendurchsatz.
Die daraus resultierende hochwertige DNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren. Aufgereinigte Plasmid-DNA kann in einer Vielzahl von Downstream-Anwendungen wie PCR, qPCR und anderen enzymatischen Reaktionen verwendet werden.
Besondere Eigenschaften
Hohe Ausbeute – Bis zu 5 µg Plasmid-DNA aus 1 ml Bakterienkultur
Reinheit – Die isolierte DNA kann sofort in Downstream-Prozessen wie Sequenzierung, Transkription, Verdau mit Restriktionsenzymen oder Transfektion robuster Zelllinien eingesetzt werden
Flexibel – Automatisierungs- und manuelle Verarbeitungsprotokolle verfügbar
Reproduzierbare Ergebnisse und zuverlässige Leistung
Anwendungen
Schnelle Isolierung von hochreiner Plasmid-DNA, geeignet für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren, einschließlich:
• FastDigest oder herkömmlicher Restriktionsverdau
• Automatisierte Fluoreszenz- und radioaktive Sequenzierung
• PCR
• In-vitro-Transkription
• Transformation
• Transfektion robuster Zelllinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Kit
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Bakterien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Transfektion, Klonierung, Sequenzierung, In-vitro-Transkription, Transformation, Nukleinsäuremarkierung, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Für hohen Durchsatz geeignet, nicht für hohen Durchsatz geeignet (manuell)
Prep-Maßstab < 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Produktlinie MagJET
Produkttyp Plasmid-DNA-Kit
Menge 96 Aufreinigungen
Ziel Plasmid-DNA