Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Plasmid DNA Kit
Artikelnummer. 13585180 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 96 Präp.
96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
4 Stück
96 Tests
Artikelnummer. 13585180
Marke: Thermo Scientific™ K2792
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reinigt Plasmid-DNA aus über Nacht kultivierten E. coli-Kulturen mittels Paramagnet-Bead-Technologie.
Das Thermo Scientific MagJET Plasmid-DNA-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Plasmid-DNA (bis zu 4 – 5 μg/ml) oder von Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl aus Übernachtkulturen von E. coli entwickelt.
Das Kit nutzt eine Technologie mit paramagnetischen Beads, um eine hohe Ausbeute und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Die MagJET Magnetic Beads eignen sich aufgrund ihrer hohen Bindungskapazität, der gleichmäßigen Partikelgröße und der schnellen magnetischen Reaktion hervorragend für die automatische Nukleinsäureaufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Nukleinsäureaufreinigung mit geringem Probendurchsatz.
Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren mehr. Die gereinigte Plasmid-DNA kann kann in zahlreichen Downstream-Prozessen wie PCR, qPCR und anderen enzymatischen Reaktionen eingesetzt werden.
Besondere Eigenschaften
Hohe Ausbeute – Bis zu 5 μg Plasmid-DNA aus 1 ml Bakterienkultur
Reinheit – Die isolierte DNA kann sofort in Downstream-Anwendungen wie Sequenzierung, Transkription, Verdau mit Restriktionsenzymen oder Transfektion robuster Zelllinien eingesetzt werden
Flexibel – Automatisierungs- und manuelle Verarbeitungsprotokolle verfügbar
Reproduzierbare Ergebnisse und zuverlässige Leistung
Anwendungen
Schnelle Isolierung von hochreiner Plasmid-DNA, geeignet für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren, einschließlich:
• FastDigest oder herkömmlicher Restriktionsverdau
• Automatisierte Fluoreszenz- und radioaktive Sequenzierung
• PCR
• In-vitro-Transkription
• Transformation
• Transfektion robuster Zelllinien
Enthält
• Lysepuffer
• Resuspensionspuffer
• Neutralisierungspuffer
• MagJET magnetische Beads
• RNase A
• Waschpuffer 1 (konz.)
• Waschpuffer 2 (konz.)
• Elutionspuffer
Gefährlich: Ja
> Gefährlich: Nein
> Qualitätskontrolle: Das Thermo Scientific MagJET Plasmid-DNA-Kit ist für die Isolierung von Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl aus 0,5 bis 5 ml E. coli-Kulturen zugelassen, die über Nacht in LB oder in einem reichhaltigen Wachstumsmedium (OD600 = 2 – 6) kultiviert wurden. Die Qualität der isolierten DNA wird spektrophotometrisch und durch Agarose-Gelelektrophorese bewertet. Die aufgereinigte DNA hat ein A260/A280-Verhältnis von 1,8 ± 0,2.
> Haltbarkeit: 36 Monate
> Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Kit
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Bakterien
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Transfektion, Klonierung, Sequenzierung, In-vitro-Transkription, Transformation, Nukleinsäuremarkierung, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Für hohen Durchsatz geeignet, nicht für hohen Durchsatz geeignet (manuell)
Prep-Maßstab < 100 µg (kleine) Plasmid-DNA
Produktlinie MagJET
Produkttyp Plasmid-DNA-Kit
Menge 4 x 96 Präp.
Ziel Plasmid-DNA
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MagJET Plasmid DNA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Guanidine hydrochloride, Sodium lauryl sulphate