Learn More
Thermo Scientific™ MagJET™ RNA-Kit
Artikelnummer. 13565170 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
4 x 96 Präparate
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
13565170 4 x 96 Präparate 4 Stück
1 options
Artikelnummer. 13565170
Marke: Thermo Scientific™ K2732
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nutzt die Magnet-Bead-Technologie für die Aufreinigung von Gesamt-RNA aus kultivierten Säugetierzellen, Geweben, Bakterien und Hefen.
Das Thermo Scientific MagJET Plant RNA-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung von Gesamt-RNA aus Säugetierzellkulturen, Geweben, Bakterien und Hefe entwickelt.
Das Kit verwendet paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und ein robustes Leistungsverhalten ermöglicht. Die MagJET Magnet-Beads eignen sich aufgrund ihres hohen Bindungsvermögens, der gleichmäßigen Partikelgröße und der schnellen magnetischen Reaktion hervorragend für die automatische Nukleinsäureaufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Nukleinsäureaufreinigung mit geringem Probendurchsatz.
Die dadurch gewonnene hochwertige gereinigte RNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren mehr und kann in zahlreichen Downstream-Prozessen wie RT-PCR, RT-qPCR und anderen enzymatischen Reaktionen eingesetzt werden. Die typische Ausbeute der Gesamt-RNA aus verschiedenen Quellen ist Tabelle 1 zu entnehmen.
Besondere Eigenschaften
Vielseitig – geeignet für die Aufreinigung von Gesamt-RNA aus verschiedenen biologischen Proben, einschließlich eukaryotischer Zellen, tierischem Gewebe, Hefe und Bakterien
Effizient – hohe Ausbeute an RNA mit hoher Integrität
Hohe Qualität – isoliert intakte Gesamt-RNA, ohne Inhibitoren und gDNA-Kontamination
Flexibel - einfach einstellbar für automatisierte Hochdurchsatz-Plattformen und manuelle Verarbeitung
Anwendungen
Schnelle Extraktion hochgradig reiner RNA, geeignet für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B.:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern Blotting
• Nuklease-Protection-Assay
Enthält
• Lysepuffer
• MagJET magnetische Beads
• DNase I (lyophilisiert)
• 10x Reaktionspuffer mit MgCl2 für DNase I
• DNase I Rekonstitutionspuffer (Konz.)
• Waschpuffer 1 (Konz.)
• Waschpuffer 2 (Konz.)
• Wasser, nukleasefrei
Gefährlich: Ja
> Qualitätskontrolle: Das MagJET RNA-Kit ist für die Isolierung von RNA aus 5 mg gefrorenem Muskel oder Herz einer Maus gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll zugelassen. Die Qualität der isolierten RNA wird spektrophotometrisch und mittels Agarose-Gelelektrophorese bewertet. Die gereinigte RNA hat ein A260/A280 Quotienten von 2.0±0.2. Die funktionale Qualität gereinigter RNA wird durch die RT-PCR-Methode bewertet.
> Haltbarkeit: 24 Monate
> Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lyophilisierte DNase I, 10x Reaktionspuffer mit MgCl2 für DNase I und DNase I-Rekonstitutionspuffer nach Ankunft bei -20 °C lagern. MagJET Magnetic Beads bei 4 °C und andere Komponenten des Kits bei Raumtemperatur (15 bis 25 °C) lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochreine RNA, die für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren geeignet ist, darunter RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting, Nuklease-Schutzassay
Enthält Lysepuffer (200 ml), MagJET-Magnetkugeln (2 x 8.5 ml), lyophilisierte DNase I (1 Fläschchen), 10x Reaktionspuffer mit MgCl2 für DNase I (9 x 1 ml), Konz. DNase I Rekonstitutionspuffer (2.5 ml), konz. Waschpuffer 1 (2 x 80 ml), konz. Waschpuffer 2 (3 x 45 ml), nukleasefreies Wasser (125 ml)
Menge 4 x 96 Präparate