Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Separation Rack, 96-well plate
Artikelnummer. 15341672 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15341672 je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15341672 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. MR03
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das MagJET-Trenngestell ermöglicht schnelle und effiziente Verfahren zur Isolierung von Nukleinsäuren mit Magnet-Beads und zur Affinitätsreinigung.
MagJET Trenngestelle sind magnetische Trennvorrichtungen, die für Magnetic-Bead-Verfahren mit niedrigem bis hohem Durchsatz, wie z. B. Isolierung von Nukleinsäure auf Basis der Magnetic Beads, vorgesehen sind. MagJET Trenngestelle enthalten einen leistungsstarken permanenten Neodym-Magneten, der in eine Trenneinheit aus Kunststoff eingebettet ist. In Kombination mit MagJET Magnetic Beads ermöglichen die MagJET Trenngestelle schnelle und effiziente Trennverfahren auf Basis von Magnetic Beads.
Das MagJET Trenngestell ist eine magnetische Trennvorrichtung, die für Magnetic-Bead-Verfahren mit niedrigem Durchsatz, wie z. B. Isolierung von Nukleinsäure auf Basis von Magnetic Beads, vorgesehen sind. Das MagJET Trenngestell enthält einen leistungsstarken permanenten Neodym-Magneten, der in eine Trenneinheit aus Kunststoff eingebettet ist. In Kombination mit MagJET Magnetic Beads ermöglicht das MagJET Trenngestell schnelle und effiziente Trennverfahren auf Basis von magnetischen Beads.
Highlights
• Enthält einen leistungsstarken permanenten Neodym-Magneten für die sofortige Bead-Sammlung aus der Lösung
• Speziell für eine robuste Leistung mit verschiedenen Probenvolumina entwickelt
• Stabile und enge Erfassung magnetischer Beads an der Wand von Mikrozentrifugenröhrchen
• Hohe Effizienz bei der Nukleinsäure-Reinigung in Kombination mit Thermo Scientific MagJET Kits auf der Basis magnetischer Beads Anwendungen
• Affinitätsreinigung mit magnetischen Partikeln. Enthält
• MagJET-Trenngestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung MagJET Trenngestell, 1 x 96-Well-Platte
Format 96-Well-Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetfuß
Produktlinie MagJET
Produkttyp MagJET-Trenngestell
Menge je 1