Learn More
Thermo Scientific™ PHIre Direct PCR-Kit für tierisches Gewebe (ohne Probenahmewerkzeuge)
PCR direkt aus verschiedenen tierischen Geweben, einschließlich Mäusen, Fischen, Vögeln und Insekten ohne DNA-Aufreinigung.
Marke: Thermo Scientific™ F140WH
321.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific Phire Animal Tissue Direct PCR-Kit wurde zur Amplifikation von DNA direkt aus einer Vielzahl von Tiergeweben entwickelt, einschließlich Mäusen, Fischen, Vögeln und Insekten. Das Kit enthält alle notwendigen Komponenten für die Amplifikation von DNA direkt aus Tiergewebe: Optimierte Reagenzien, Hilfsmittel zur Probenahme und DNARelease-Additive, die zur verbesserten Freisetzung von DNA aus Tiergewebe verwendet werden können. Darüber hinaus enthält das Kit detaillierte Anweisungen und Kontroll-Primer, die für zahlreiche Tierarten verwendet werden können.
Protokoll für Direkt-PCR mit tierischem Material
Besondere Merkmale
• Keine zeitraubenden und kostspieligen Schritte zur DNA-Aufreinigung erforderlich
• Nur sehr geringe Mengen an Probenmaterial notwendig
• Zwei einfache Protokolle für verschiedenste Anwendungen
• Anwenderfreundliche Hilfsmittel zur Probenahme im Kit enthalten
• Phire Hot-Start II DNA-Polymerase ergibt hohe Ausbeuten an spezifischem Produkt, und dies bei kurzer Verlängerungszeit (20 s/kb).
Enthält
• Phire Hot-Start II DNA-Polymerase
• Reaktionsvolumen mit dem Protokoll zur Verdünnung und Aufbewahrung: 20 μl
• Reaktionsvolumen mit direktem Protokoll: 50 μl
• 2X Phire Animal Tissue PCR-Puffer (enthält dNTPs und MgCl2)
• Universelles Kontroll-Primer-Mix
• Verdünnungspuffer
• DNARelease-Additiv
• Gel-Lade-Farbstoff
Zwei alternative Protokolle für die verschiedensten Zwecke
Beim Protokoll „Direkt“ wird eine geringe Menge an tierischem Gewebe direkt in das PCR-Reaktionsgemisch gegeben. Beim Protokoll „Verdünnung“ wird zunächst eine kleine Menge an tierischem Gewebe kurz in Inkubationspuffer inkubier. Anschließend wird 1 μl dieses Puffers zur PCR-Reaktion zugegeben. Das Verdünnungsprotokoll ist geeignet, wenn mehrere PCR-Reaktionen aus derselben Probe durchgeführt werden.
Spezifikation
Enthält: • 200 μl Phire Hot Start II DNA-Polymerase • 5 x 1,25 ml 2X PhIre PCR-Puffer für tierisches Gewebe (enthält dNTPs und MgCl2) • 40 μl Kontrollprimer-Mix (je 25 μm) • 2 x 5 ml Verdünnungspuffer • 3 x 100 μl DNARelease-Additiv • 3 x 1 ml Gel-Ladefarbstoff Lagerung bei -20 °C. |
|
Direkt-PCR | |
Schnell | |
Direct PCR-Kit | |
Integrierter Heißstart | |
Stumpf | |
Gewebe |
Mittel | |
Phire Hot-Start II DNA-Polymerase | |
Phire | |
500 x 20 μl-Reaktionen | |
500 x 20 μl-Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Sicherheit und Handhabung
- Phire Animal Tissue Direct PCR Kit/DNARelease Additive
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase, tritirachium album serine
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.