Learn More
Thermo Scientific™ PHIre Direct PCR-Kit für tierisches Gewebe (ohne Probenahmewerkzeuge)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific Phire Animal Tissue Direct PCR Kit has been developed for amplification of DNA directly from a wide variety of animal tissues including mice, fish, birds, and insects. The kit contains all the necessary components for amplification of DNA directly from animal tissues: optimized PCR reagents, dilution buffer, and DNARelease additive, which can be used to improve the release of DNA from animal tissues. In addition, the kit includes control primers for positive control reactions that are universal and work with numerous animal species.
Das Thermo Scientific Phire Animal Tissue Direct PCR-Kit wurde zur Amplifikation von DNA direkt aus einer Vielzahl von Tiergeweben entwickelt, einschließlich Mäusen, Fischen, Vögeln und Insekten. Das Kit enthält alle notwendigen Komponenten für die Amplifikation von DNA direkt aus Tiergewebe: Optimierte Reagenzien, Hilfsmittel zur Probenahme und DNARelease-Additive, die zur verbesserten Freisetzung von DNA aus Tiergewebe verwendet werden können. Darüber hinaus enthält das Kit detaillierte Anweisungen und Kontroll-Primer, die für zahlreiche Tierarten verwendet werden können.
Protokoll für Direkt-PCR mit tierischem Material
Besondere Merkmale
• Keine zeitraubenden und kostspieligen Schritte zur DNA-Aufreinigung erforderlich
• Nur sehr geringe Mengen an Probenmaterial notwendig
• Zwei einfache Protokolle für verschiedenste Anwendungen
• Anwenderfreundliche Hilfsmittel zur Probenahme im Kit enthalten
• Phire Hot-Start II DNA-Polymerase ergibt hohe Ausbeuten an spezifischem Produkt, und dies bei kurzer Verlängerungszeit (20 s/kb).
Enthält
• Phire Hot-Start II DNA-Polymerase
• Reaktionsvolumen mit dem Protokoll zur Verdünnung und Aufbewahrung: 20 μl
• Reaktionsvolumen mit direktem Protokoll: 50 μl
• 2X Phire Animal Tissue PCR-Puffer (enthält dNTPs und MgCl2)
• Universelles Kontroll-Primer-Mix
• Verdünnungspuffer
• DNARelease-Additiv
• Gel-Lade-Farbstoff
Zwei alternative Protokolle für die verschiedensten Zwecke
Beim Protokoll „Direkt“ wird eine geringe Menge an tierischem Gewebe direkt in das PCR-Reaktionsgemisch gegeben. Beim Protokoll „Verdünnung“ wird zunächst eine kleine Menge an tierischem Gewebe kurz in Inkubationspuffer inkubier. Anschließend wird 1 μl dieses Puffers zur PCR-Reaktion zugegeben. Das Verdünnungsprotokoll ist geeignet, wenn mehrere PCR-Reaktionen aus derselben Probe durchgeführt werden.
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • 200 μl Phire Hot Start II DNA-Polymerase • 5 x 1,25 ml 2X PhIre PCR-Puffer für tierisches Gewebe (enthält dNTPs und MgCl2) • 40 μl Kontrollprimer-Mix (je 25 μm) • 2 x 5 ml Verdünnungspuffer • 3 x 100 μl DNARelease-Additiv • 3 x 1 ml Gel-Ladefarbstoff Lagerung bei -20 °C. |
| GC-Rich PCR Performance | Mittel |
| PCR-Methode | Direkt-PCR |
| Polymerase | Phire Hot Start II DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Produkttyp | Direct PCR-Kit |
| Menge | 500 reactions |
| Versandbedingung | Wet or Dry Ice |
| Hot-Start | Integrierter Heißstart |
| Anzahl Reaktionen | 500 Reaktionen |
| Show More |