Learn More
Thermo Scientific™ Phusion U Hot Start PCR Master Mix
Artikelnummer. 15205146 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
500 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
15205146 500 Reaktionen 500 Reaktionen
15295136 100 Reaktionen 100 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15205146 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. F533L
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific Phusion U DNA-Polymerase ist ein Proofreading-Enzym (25X Taq) mit einer proprietären Mutation zum Überlesen von Uracilen und zum Einbauen von dUTP
Thermo Scientific Phusion U Hot Start PCR Master Mix is a convenient 2X formula that contains Phusion U Hot Start DNA Polymerase, nucleotides, and an optimized reaction buffer including MgCl2.
Thermo Scientific Phusion U DNA-Polymerase ist ein neuartiges, speziell entwickeltes High-Fidelity-Enzym, das mithilfe der Fusionstechnologie entwickelt wurde. Durch eine proprietäre Mutation in der sogenannten dUTP-Bindungstasche von Phusion überwindet Phusion U eine wichtige Einschränkung von Proofreading-Enzymen, denn es ist in der Lage, dUTP zu integrieren und Uracil in DNA-Templates durchzulesen.
Neben der Uracilanwendung bietet Phusion U selbstverständlich alle Eigenschaften anderer Phusion DNA-Polymerasen wie hohe Genauigkeit, Geschwindigkeit, Fähigkeit zur Amplifikation langer Amplikone bis zu 20 kb und eine hohe Spezifität mit auf Affibody basiertem Heißstart. Diese Merkmale machen die Phusion U Hot Start DNA-Polymerase zu einer hervorragenden Wahl für wichtige Anwendungen wie die Amplifikation von Bisulphit-umgewandelter oder beschädigter DNA sowie die Verwendung der Kontrolle der Verschleppungskontamination.
Phusion U Hot Start DNA-Polymerase ist auch in den Formaten Master Mix und Green erhältlich. Phusion U Hot Start PCR-Mastermix ist eine praktische 2x Mischung, die die Anzahl der Pipettierschritte minimiert. Der Anwender muss lediglich das Template und die Primer zugeben. Das Phusion U Green-Format ist eine Kombination aus Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase und 5X Phusion Green-Puffer. Die Puffer enthalten ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer inhibiert die Phusion U nicht und ist mit Downstream-Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel.
Besondere Merkmale
•Genauigkeit – DNA-Polymerase mit extrem hoher Wiedergabetreue (25x Taq)
•Uracil-Toleranz – entwickelt zur Integration von dUTP und zur Amplifikation von Uracil-enthaltenen Templates
•Spezifität – Heißstart für weniger unspezifische Amplifikation und Primer-Abbau
•Geschwindigkeit – kurze Extensionszeiten (15 bis 30 s/kb)
• Direkte Beladung der PCR-Produkte auf die Gele
Anwendungen
• Amplifikation von Bisulfit-konvertierter DNA
• Amplifikation beschädigter oder gealterter DNA
• Vermeiden von Verschleppen von Kontaminationen
• Uracil-Exzision-basierte (USER) Klonierungsmethoden
Enthält
Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase (F-555)
• Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase, 2 E/μl
• 5X Phusion HF-Puffer
• 5X Phusion GC-Puffer
• DMSO
Sowohl der Phusion HF-Puffer als auch der Phusion GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der 1X Endkonzentration.
Phusion U Green Hot-Start DNA-Polymerase (F-556)
• Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase, 2 E/μl
• 5X Phusion Green HF-Puffer
• 5X Phusion Green GC-Puffer
• DMSO
Sowohl der Phusion Green HF-Puffer als auch der Phusion Green GC-Puffer ergeben 1,5 mM MgCl2 in der 1X Endkonzentration.
Phusion U Hot-Start PCR Master Mix
• 2X Phusion U PCR Master Mix (Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase, 2X Reaktionspuffer, 3 mM MgCl2, je 400 μM dATP, dTTP, dCTP und dGTP)
• Wasser-, nukleasefrei
Gefahrstoff:Nein
> Lagerpuffer: 20 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25 °C), 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 100 mM KCl, Stabilisatoren und 50 % Glycerin.
> Lagerungsbedingungen: -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Phusion U Hot-Start PCR Master Mix enthält:
• Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase
• 2X Reaktionspuffer
• 3 mM MgCl2
• jeweils 400 µM dATP, dTTP, dCTP und dGTP
Der Master Mix wird mit nukleasefreiem Wasser geliefert.
Bei -20 °C lagern.
GC-Rich PCR Performance Mittel
Polymerase Phusion U Hot-Start DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Produkttyp Hot Start PCR Master Mix
Menge 500 x 50 μl-Reaktionen
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR
Wiedergabetreue (vs. Taq) 25X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
Überhang Stumpf
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Größe (Endprodukt) 20 kb oder weniger