Learn More
Thermo Scientific™ UTP Solution, Tris buffered
Artikelnummer. 15275116 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,25 ml
Packungsgröße:
25000 Nanomol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15275116 0,25 ml 25000 Nanomol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 15275116 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R1471
Neugier zahlt sich aus
Verwenden Sie den Aktionscode 27966
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
UTP ist ein höchst stabiles Nukleotid mit ≥99 % Reinheit, das in zahlreichen molekularbiologischen Anwendungen verwendet wird
Das Tris-gepufferte Thermo Scientific UTP (Uridin 5'-Triphosphat) ist ein extrem stabiles Nukleotid, das als wässrige Lösung mit 100 mM mit der TRIS-Base auf einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 titriert wird. Das Nukleotid hat eine Reinheit von mehr als 99 %, ist frei von Nukleaseaktivitäten und für die In-vitro-Transkription funktionell getestet.
Überblick
  • Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
  • Frei von Spuren kontaminierender Nukleotide, Endo-, Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-Aktivitäten
  • Höhere In-vitro-Transkriptionsausbeute mit Tris-gepufferten NTPs im Vergleich zu NTPs titriert mit NaOH.
  • Hohe Stabilität – 3 Jahre stabil bei -20 °C und nach mehrmaligem Auftauen
Anwendungen
  • in-vitro-Transkription
  • RNA-Amplifikation
  • siRNA-Synthese
  • aRNA-Synthese
Extinktionskoeffizient: 10,0 x 103 M-1 x cm-1 (pH 7,0)
Formel: C9H15N2O15P3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung UTP Solution, Tris buffered, 100 mM (0.25 mL)
Store at –20°C.
Versandbedingung Trockeneis
Konzentration 100 mmol
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Menge 0,25 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) in vitro Transcription, RNA Amplification
Form Flüssig