Learn More
Thermo Scientific™ WELQut Protease (5 U/μL)
Artikelnummer. 13243149 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 E
Artikelnummer. Menge
13243149 500 E
1 options
Artikelnummer. 13243149
Marke: Thermo Scientific™ EO0861
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Thermo Scientific™ WELQut-Protease ist eine hochspezifische Serinprotease, die außerhalb des WELQX-Erkennungsmotivs spaltet, um N-terminale Fusions-Tags von Proteinen zu entfernen.
Thermo Scientific WELQut Protease ist eine hochspezifische, rekombinante Serinprotease von Staphylococcus aureus. Es erkennt und spaltet präzise rekombinante Proteine, die eine konstruierte Erkennungsfolge† W- E- L- Q↓X enthalten (Trp, Lu, Leu, Gln, X kann jede Aminosäure sein). Die Protease spaltet außerhalb der Erkennungssequenz, ohne dass zusätzliche Aminosäuren an das Zielprotein gebunden bleiben.
Die WELQut Protease ist in einem breiten Temperatur- (4 bis 30 °C) und pH-Bereich (pH 6,5 bis 9,0) aktiv und erfordert keine spezifischen Puffer.
Darüber hinaus hat diese neue Protease mehrere verfahrenstechnische Vorteile – sie eignet sich ideal für Reaktionen an der Säule und kann mit ihrem integrierten His-Tag einfach aus Reaktionsmischungen entfernt werden.
Besondere Eigenschaften
  • Spaltet außerhalb der WELQ-Erkennungssequenz, ohne dass zusätzliche Aminosäuren an das Zielprotein gebunden bleiben
  • Hochspezifisch für den Erkennungsport, erzeugt auch nach langer Inkubation und Verwendung von Protease-Überfluss keine unspezifischen Produktbanden
  • Einfache Entfernung aus der Reaktionsmischung mit integriertem His-Tag
  • Ideal für Proteolyse-Reaktionen an der Säule
Anwendungen
  • Entfernung von N-terminalen Fusionstags aus rekombinanten Proteinpräparaten.
Fußnote
† Diese Spaltungssequenz ist im Expressionsvektor pLATE52 enthalten, der im Thermo Scientific aLICator LIC-Klonierungs- und Expressionskit 4 (N-Terminal His-Tag/WELQut) (#K1281) enthalten ist, das bei Thermo Scientific erhältlich ist.
Definition der Aktivitätseinheit: Jede Einheit ist definiert als die Enzymmenge, die erforderlich ist, um ≥99 % von 100 μg eines Kontrollproteins in 16 Stunden bei 20 °C zu spalten.
  • Die Enzymaktivität wird in 100 μl 100 mM Tris-HCl gemessen (pH 8,0)
  • Gefährlich: Nein
  • Molekulargewicht: 22 kDa Monomer
  • Quelle:Bacillus subtilis-Zellen mit einem geklonten Gen der SplB-Protease von Staphylococcus aureus
  • Lagerungspuffer: Das Enzym wird in 10 mM Na2HPO4, 1,8 mM KH2PO4, pH 7,3, 140 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 50 % Glycerin geliefert
  • Lagerung: -20 °C.
  • -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie WELQut
Menge 500 E
Produkttyp Protease