Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ Javelin™ RP-Schutzsäulen
Artikelnummer. 11523321 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
Partikelgröße: 5 μm; 10 mm L x2.1 mm ID
Artikelnummer. 11523321
Marke: Thermo Scientific™ 82505012106
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
Eigenschaften der Fluophase RP (Perfluorhexyl) Festphase
  • Perfluorierte Phasen gewährleisten eine einzigartige Selektivität
  • Besonders hohe Retention und Selektivität für halogenierte Verbindungen
  • Sehr gut geeignet für Taxan-Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 2.1 mm
Stationäre Phase RP