Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gentle Ag/Ab Binding Buffer, pH 8.0
Artikelnummer. 11806804 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
3,75 l
Packungsgröße:
1000 Milliliter
3.75 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11806804 1 l 1000 Milliliter
10057003 3,75 l 3.75 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11806804 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00 €
    182.00 € / 1000 Milliliter
    Sparen 18.00 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific bietet eine Vielzahl von Zubehör für die Instrumentierung an, um Laboren effizientes Arbeiten zu ermöglichen.
Thermo Scientific™ Pierce IgG-Binding Buffer und Elution Buffer sorgen für eine hohe Ausbeute und ermöglichen eine Antikörper-Reinigung unter nicht denaturierenden Bedingungen mittels IgG-Affinitätsreinigung, beispielsweise über Agarosegranulat mit
Zu diesen Produkten gehören IgG-Bindungspuffer, die mit Blick auf das immunglobulinbindende Protein (Protein A, Protein G, Protein A/G) spezifisch sind. Der Pierce IgG Elution Buffer bietet eine effiziente Dissoziation und Elution von Antikörpern von allen drei IgG-bindenden Proteinen, einschließlich Protein L. Dieser Elutionspuffer mit niedrigem pH-Wert ist auch für die meisten Antigen-Antikörper- oder Protein-Protein-Affinitätsreinigungssysteme geeignet.
Das schonende Ag/Ab-Bindungs- und Elutionspuffersystem stellt fast neutrale Bedingungen mit hohem Salzgehalt für die Elution her, so dass sogar empfindliche und labile Antikörper (oder andere Proteine) ohne Denaturierung und Inaktivierung aus einem Affinitätsssystem eluiert werden können. Der Protein A-Bindungspuffer (pH 8) muss dabei von dem phosphatfreien Bindungspuffer dieses Systems ersetzt werden, der von dem schonenden Ag/Ab-Elutionspuffer ausgefällt wird.
Abschließend erlaubt der schonende Maus-IgG1-Elutionspuffer in Kombination mit Protein A-Harz die selektive Elution und Trennung von IgG1-Unterklassen von dem gebundenen Gesamt-Maus-IgG.
Besondere Merkmale:
  • Drei optimierte Bindungspuffer: für Protein A, Protein G oder Protein A/G
  • Zwei Elutionspuffer-Optionen: sauer (pH 2,8) oder mit hohem Salzgehalt (nahezu neutral)
  • Spezielles System für Maus-IgG1: selektive, zweistufige Elution aus Protein-A-Agarose
Produktspezifische Merkmale:
  • Protein A IgG-Bindungspuffer: pH 8,0; phosphatbasiert; enthält Glycerin und EDTA
  • Protein A/G IgG-Bindungspuffer: pH 8,0; phosphatbasiert; enthält EDTA
  • Protein G IgG-Bindungspuffer: pH 5,0; enthält 0,02 % Natriumazid
  • IgG-Elutionspuffer: pH 2,8; aminbasiert
  • Schonender Ag/Ab-Bindungspuffer: pH 8,0; phosphatfrei; enthält 0,05 % Natriumazid
  • Schonender Ag/Ab-Elutionspuffer: pH 6,6; hoher Salzgehalt (Ionenstärke)
  • Milder Maus-IgG-Elutionspuffer: pH 6,0; enthält 0,02 % Natriumazid
Enthält:
Die Kits enthalten sowohl Bindungs- als auch Elutionspuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Binding Buffer
Produktlinie Pierce
pH 8
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Zusammensetzung Natriumboratpuffer (pH 8)
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.