Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET FFPE DNA Purification Kit
Artikelnummer. 15256187 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
250 Reaktionen
50 Reaktionen
Artikelnummer. Menge unitSize
15256187 250 Aufreinigungen 250 Reaktionen
15246187 50 Aufreinigungen 50 Reaktionen
2 options
Artikelnummer. 15256187
Marke: Thermo Scientific™ K0882
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schnelle und bequeme DNA-Aufreinigung mithilfe von Kieselgelmembranen aus mit Formalin fixierten, in Paraffin eingebetteten Gewebeproben (FFPE)
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spinsäule, wodurch die Notwendigkeit für teure Harze, toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert nach der Zelllyse weniger als 20 Minuten und erbringt gereinigte DNA mit einer Länge von mehr als 30 kb. Isolierte DNA kann direkt für PCR, Southern Blot und Enzymreaktionen verwendet werden.
Formalinfixierte und paraffineingebettete Gewebeproben (FFPE) werden routinemäßig aus humanen chirurgischen Gewebeproben hergestellt, sodass sie jahrelang in Archiven aufbewahrt werden können. Das Thermo Scientific GeneJET FFPE DNA Purification Kit dient zur schnellen und bequemen Aufreinigung von DNA aus verschiedenen Mengen archiviertem FFPE-Gewebe. Für die genomische DNA-Extraktion können bis zu 8 Schnitte (10 μm Dicke) von FFPE-Proben aus verschiedenen Geweben ohne Inkubation über Nacht verwendet werden. Die Eliminierung toxischer Reagenzien, die häufig für die Entparaffinisierung verwendet werden (d. h. Xylol), ermöglicht ein sicheres DNA-Aufreinigungsverfahren mit hohen DNA-Ausbeuten und ausgezeichneter Qualität. Jedes Präparat gewinnt bis zu 8 μg genomische DNA zurück, die in Volumina von 20 μl eluiert werden kann und konzentrierte Proben ermöglicht. Aufgrund der hohen Effizienz beim Decrosslinking zeigt qualitativ hochwertige gereinigte DNA zuverlässige Leistung in empfindlichen Downstream-Prozessen wie qPCR, PCR (Amplikone bis 1 kb) oder NGS-Bibliotheksvorbereitung.
Besondere Eigenschaften
Hochwertige DNA – Geeignet für PCR und qPCR
Schnell – Das Verfahren kann innerhalb von 2 Stunden abgeschlossen werden
Sicher – Nicht toxische Lösungsmittel
Effizient – Ausbeute von bis zu 8 μg aufgereinigter DNA
Anwendungen
• PCR
• qPCR
• NGS-Bibliotheksvorbereitung
Enthält
• Proteinase-K-Lösung
• RNase A-Lösung
• Verdaupuffer
• Bindungspuffer
• Waschpuffer I (konz.)
• Waschpuffer II (konz.)
• Elutionspuffer
• GeneJET DNA-Aufreinigungssäulen & Entnahmeröhrchen
• Entnahmeröhrchen
• Detailliertes Protokoll
Gefährlich: Nein
>Qualitätskontrolle:
>•Das GeneJET Aufreinigungskit für genomische DNA isoliert genomische DNA aus 200 μl Blut und 5 mg Säugetiergewebe gemäß den empfohlenen Protokollen.
>• Die aufgereinigte genomische DNA hat ein A260/280-Verhältnis von ≥1,7.
>•Nach der Agarose-Gelelektrophorese und der Ethidiumbromidfärbung ist ein einzelnes Band von mehr als 30 kb zu sehen.
>• Gereinigte genomische DNA wird durch PCR-Amplifikation eines Single-copy-Gens und Verdau mit FastDigest Restriktionsenzymen ausgewertet.
> Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Isolierte genomische DNA eignet sich bestens für die Verwendung in gängigen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B.:—PCR und qPCR, —FastDigest und konventioneller Restriktionsverdau, —Southern Blot.
Bestellinformation
Bestellungen, die Montags bis Mittwochs aufgegeben werden, werden am nächsten Tag verschickt; Bestellungen, die donnerstags und freitags aufgegeben werden, werden am darauffolgenden Montag verschickt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulentyp Spin-Säule
Format Zentrifugationssäule
Isolation Technology Spin-Säule
Probentyp FFPE, Fixierte Proben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, quantitativer Echtzeit-PCR (qPCR), PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Anzahl Reaktionen 250 Aufreinigungen
Produktlinie GeneJET
Produkttyp FFPE DNA-Aufreinigungskit
Menge 250 Aufreinigungen
Ziel Genomische DNA
Prüfzeit < 20 min