Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET™ Plasmid-Maxiprep-Kit
Das GeneJET Plasmid Midiprep Kit wurde für die großvolumige Isolierung hochwertiger Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen entwickelt.
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store at room temperature |
|---|---|
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GeneJET™ Endo-free Plasmid Maxiprep Kit |
Beschreibung
Das GeneJET Plasmid Maxiprep-Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule. Jede Aufbereitung ergibt bis zu 750 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl, die in einer Vielzahl molekularbiologischer Verfahren verwendet werden kann, wie Restriktionsendonukleaseverdau, PCR, Klonierung, Transformation, automatisierte Sequenzierung, In-vitro-Transkription und Transfektion robuster Zelllinien.
Das Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep-Kit nutzt eine exklusive Silikamembrantechnologie in Form einer praktischen Spinsäule. Jede Aufbereitung ergibt bis zu 750 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl, die in einer Vielzahl molekularbiologischer Verfahren verwendet werden kann, wie Restriktionsendonukleaseverdau, PCR, Klonierung, Transformation, automatisierte Sequenzierung, In-vitro-Transkription und Transfektion robuster Zelllinien.
Besondere Eigenschaften
- Effizient - hohe Ausbeute von bis zu 750 μg hochwertiger Plasmid-DNA aus 250 ml bakterieller Kultur
- Hohe Konzentration von aufgereinigter DNA > 400 ng/μl
•Praktisch - Spin-Säulenformat, Zentrifuge- oder Vakuumprotokolle - Schnell - das Verfahren dauert 60 Minuten, erheblich schneller als bei der Verwendung von Schwerkraftsäulen
- Isolierte Plasmid-DNA eignet sich für alle konventionellen molekularbiologischen Verfahren, darunter:
- Transfektion robuster Zelllinien
- FastDigest Restriktionsenzymverdau
- Automatisierte Fluoreszenzsequenzierung
- PCR
- Klonierung
- Umwandeln
- In-vitro-Transkription
- Resuspensionslösung
- Lyselösung
- KCl-Lösung
- Endotoxin-Bindungsreagenz
- Waschlösung I (konzentriert)
- Waschlösung II (konzentriert)
- RNase-A-Lösung
- Elutionspuffer (10 mM Tris-HCl, pH 8.5)
- GeneJET Maxi Aufreinigungssäulen, vormontiert mit Entnahmeröhrchen (50 ml)
- Entnahmeröhrchen (50 ml
Gefährlich: Nein
Qualitätskontrolle:
- Das GeneJET Plasmid Maxiprep-Kit wird durch Isolierung von Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl aus 250 ml der über Nacht gewachsenen E. coli-Kultur (OD600 = 2) in LB-Medium gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll qualifiziert.
- Das Kit erfüllt die QK-Anforderungen, wenn die gereinigte Plasmid-DNA ein A aufweist260/280 Nach der Agarose-Gelelektrophorese wird ein Verhältnis von 1.8 bis 1.9 und ein dominantes Band superspiralisierter Plasmid-DNA beobachtet.
- Die funktionelle Qualität der Plasmid-DNA wird durch Restriktionsendonukleaseverdau bewertet.
Isolierte Plasmid-DNA eignet sich für alle konventionellen molekularbiologischen Verfahren, darunter:
- Transfektion robuster Zelllinien
- FastDigest Restriktionsenzymverdau
- Automatisierte Fluoreszenzsequenzierung
- PCR
- Klonierung
- Umwandeln
- In-vitro-Transkription
Bestellinformation
Bestellungen, die Montags bis Mittwochs aufgegeben werden, werden am nächsten Tag verschickt; Bestellungen, die donnerstags und freitags aufgegeben werden, werden am darauffolgenden Montag verschickt.
Spezifikation
| Store at room temperature | |
| GeneJET™ Endo-free Plasmid Maxiprep Kit |