Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Whole Blood RNA Purification Mini Kit
Artikelnummer. 11511655 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11511655 50 Aufreinigungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11511655 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K0761
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Lysepuffer Waschpuffer WB 1 (konzentriert), Waschpuffer 2 (konzentriert), Wasser, Nuklease-frei, GeneJET™ RNA-Aufreinigungssäulen (vorbestückt mit Probennahmeröhrchen), Probennahmeröhrchen (2 ml), Probennahmeröhrchen (1,5 ml), Detailliertes Protokoll
Entwickelt für die schnelle und effiziente Aufreinigung hochwertiger Gesamt-RNA aus Vollblut und ähnlichen Körperflüssigkeiten
Das Kit nutzt eine Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule, wodurch die Notwendigkeit für toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen oder langwierige Alkoholfällungen entfällt. Das Standardverfahren dauert weniger als 15 Minuten. Die hochwertige gereinigte RNA kann in zahlreichen Downstream-Prozessen, wie RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting und anderen RNA-basierten Analysen verwendet werden.
Besondere Eigenschaften
  • Effizient: Bis zu 1,8 μg Gesamt-RNA aus 500 μl humanem Blut
  • Praktisch: Spin-Säulen sind mit Kappen versehen und mit Entnahmeröhrchen bestückt
  • Rein: RNA rein aus Enzym-Inhibitoren, Proteinen, gebrauchsfertig in allen anspruchsvollen Anwendungen, validiert in der cDNA-Synthese und quantitativen RT-PCR
  • Schnell und einfach: Vorgang dauert weniger als 15 Minuten und erfordert keine organische Extraktion oder differenzielle RBC-Lyse
  • Kompatibel: Geeignet für eine Vielzahl von Proben: humanes und tierisches Blut, behandelt mit EDTA, Citrat oder Heparin, Buffy-Coat, Knochenmark und verwandte Körperflüssigkeiten
Anwendungen:
Schnelle Extraktion hochgradig reiner RNA, geeignet für alle herkömmlichen molekularbiologischen Verfahren, wie z. B.: RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting, Nuklease-Protection-Assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 40 mL Lysis Buffer; store at room temperature
• 40 mL Wash Buffer WB1 (concentrated); room temperature
• 23 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 30 mL Nuclease-free Water; room temperature
• 50 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
• 50 Collection Tubes (2 mL); room temperature
• 50 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Aufreinigungszeit 15 min.
Elutionsvolumen 50 μl
Probentyp Blut, Bone Marrow, Buffy Coat
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung
Menge 50 Aufreinigungen
Umfang Mini
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge Blood: 50–500 μL, Bone Marrow: 50–500 μL, Buffy Coat: 500 μL
Ertrag Up to 11 μg