Learn More
Epredia™ Allzweck-Deckgläser
Artikelnummer. 12580047 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
:
L x B x H: 22 x 70 x 1.0 mm
Artikelnummer. 12580047
Marke: Epredia™ 1001624
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
  • Frei von Blasen und Fehlern
  • Gereinigt und poliert
  • Keine Abweichungen bezüglich Schnitt, Stärke und Maß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Rechteck
Material Glas
Länge (metrisch) 22 mm
Breite (metrisch) 70 mm
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für den Einsatz mit dem automatisierten Shandon Consul™ Deckglas