Learn More
Thermo Scientific™ Reagenzglashalter für GENESYS™ 10 UV-VIS-Spektralphotometer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
- Für die Aufnahme von 25 mm x × 102 mm (Durchmesser x Höhe) oder CSB-Reagenzfläschchen
- Für GENESYS 10-Spektralphotometer mit sechsfach-Küvettenhalter (fasst drei) oder Einzelzellen-Halterplattform (fasst einen)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Reagenzglashalter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GENESYS™ 10 UV-Vis-Spektralphotometer |
| Aufnahmevermögen | Ein Reagenzglas mit 25 x 102 mm (Durchmesser x Höhe) oder CSB-Reagenzfläschchen |