Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 20 Spektralphotometer CSB-Fläschchenhalter
Artikelnummer. 10365203 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Zellenhalter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10365203
Marke: Thermo Scientific™ 4014000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Halter für COD-Fläschchen. Schnappverschlusshalter” kann ein COD-Fläschchen bis zu einer Größe von 104 mm und einem Durchmesser von 18 mm aufnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zellenhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Genesys™ 20 Spektralphotometer
Aufnahmevermögen Ein COD-Fläschchen mit einer Höhe von bis zu 104 mm und einem Durchmesser von 18 mm
Schichtdicke 104 mm