Learn More
Thermo Scientific™ Reagenzglashalter für 1 Zoll-Röhrchen für GENESYS™ 20 Spektralphotometer
Artikelnummer. 10400211 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Reagenzglashalter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
10400211 Reagenzglashalter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10400211 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 4015000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
“Schnappverschlusshalter” passt auf 1 in-Teströhrchen bis zu einer Größe von 104 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Reagenzglashalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Genesys™ 20 Spektralphotometer
Aufnahmevermögen Ein Reagenzglas
Schichtdicke 104 mm