Learn More
Thermo Scientific™ H-6000A Adapter für Zentrifugenbecher
Artikelnummer. 12716967 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
108x 15 ml-Blutentnahmeröhrchen
132x 7,0 ml-Blutentnahmeröhrchen
18 x 50 ml-Röhrchen
30 x 50 ml-Röhrchen
48x konisches 15 ml-Blutentnahmeröhrchen
5,0 ml-Blutentnahmeröhrchen
6x 500 ml-Flaschen
6x 550 ml-Blutbeutel
6 x 250 ml-Flaschen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12716967
Marke: Thermo Scientific™ 00512
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für eine Vielzahl an Röhrchen, Beuteln und Flaschen zur Blutverarbeitung
Nehmen Sie eine Vielzahl von Blutverarbeitungsröhrchen, -beuteln und -flaschen auf
Für den Gebrauch mit Thermo Scientific H-6000A-Becher.
  • Die Adapter haben eine maximale Kapazität von 6 × 500 ml (Flaschen), 6 × 550 ml (Blutbeutel), und 132 × 7 ml (Röhrchen). Max. AD × l: 70 x 160 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 6x 550 ml-Blutbeutel
Zur Verwendung mit (Geräte) H-6000A Becher für den Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus Zentrifugenrotor mit niedriger Drehzahl