Learn More
Thermo Scientific™ H-6000A Adapter für Zentrifugenbecher
Artikelnummer. 12853412 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
108x 15 ml-Blutentnahmeröhrchen
132x 7,0 ml-Blutentnahmeröhrchen
18 x 50 ml-Röhrchen
30 x 50 ml-Röhrchen
48x konisches 15 ml-Blutentnahmeröhrchen
5,0 ml-Blutentnahmeröhrchen
6x 500 ml-Flaschen
6x 550 ml-Blutbeutel
6 x 250 ml-Flaschen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
12853412 5,0 ml-Blutentnahmeröhrchen -
12843412 132x 7,0 ml-Blutentnahmeröhrchen 1 Stück
12833412 108x 15 ml-Blutentnahmeröhrchen 1 Stück
10770414 30 x 50 ml-Röhrchen 1 Stück
13144299 6x 500 ml-Flaschen 1 Stück
12823412 18 x 50 ml-Röhrchen 1 Stück
10242723 48x konisches 15 ml-Blutentnahmeröhrchen 1 Stück
12716967 6x 550 ml-Blutbeutel 1 Stück
15129485 6 x 250 ml-Flaschen 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 12853412
Marke: Thermo Scientific™ 00857
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für eine Vielzahl an Röhrchen, Beuteln und Flaschen zur Blutverarbeitung
Nehmen Sie eine Vielzahl von Blutverarbeitungsröhrchen, -beuteln und -flaschen auf
Für den Gebrauch mit Thermo Scientific H-6000A-Becher.
  • Die Adapter haben eine maximale Kapazität von 6 × 500 ml (Flaschen), 6 × 550 ml (Blutbeutel), und 132 × 7 ml (Röhrchen). Max. AD × l: 70 x 160 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Becher-Adapter
Röhrchentyp 5-ml-Blutentnahmeröhrchen
Fassungsvermögen 5,0 ml-Blutentnahmeröhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) H-6000A Becher für den Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus Zentrifugenrotor mit niedriger Drehzahl
Anzahl Plätze 48