Learn More
Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ Rheometer-Anwendungspakete
In Sekundenschnelle in jeder gewünschten Konfiguration einsatzbereit
Beschreibung
Ready to use in seconds in any configuration you need
Erfassen Sie einfache Viskositätskurven oder führen Sie komplexe rheologische Untersuchungen von niedrigviskosen Flüssigkeiten bis hin zu hochviskosen Pasten mit dem Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ Rheometer durch, das als Einzelgerät oder optional per Software gesteuert werden kann. Die geringe Größe und Grundfläche des HAAKE™ Viscotester™ Rheometers machen es zu einem tragbaren Gerät für den mobilen Einsatz oder als wichtiges Werkzeug im Qualitätskontrolllabor.
Die Anwendungspakete sind so konzipiert, dass sie eine Vielzahl von rheologischen Aufgaben und Anwendungsanforderungen erfüllen.
- Fortschrittliches Design mit einhändig bedienbarer Hebefunktion
- Touchscreen-Bedienfeld mit mehrsprachiger, grafischer Anwenderoberfläche
- Datenqualitätsbeurteilung und QC-Qualitätskriterien
- Connect Assist Schnellkupplung und automatische Erkennung von Temperaturmodulen und Rotoren
- Flüssigkeitstemperaturmodul mit Zirkulator für Koaxialzylinder und Parallelplatten
- Autarkes Peltier-Temperaturmodul für Koaxialzylinder und Parallelplatten
- Klein dimensionierte Koaxialzylinder benötigen weniger Proben und kürzere Temperaturausgleichszeiten, um die Kosten pro Messung zu minimieren
- Universeller Behälterhalter für Relativmessungen in den Originalbehältern