Learn More
Thermo Scientific™ HPLC-Spritzen für CTC-Geräte
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
100 μl
Produkttyp:
Gastight HPLC-Spritze
HPLC-Spritze
Unit Size:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Kanülen-Gauge | 22 ga. |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,9 in. |
| Produkttyp | Gastight HPLC-Spritze |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 100 μl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CTC Geräte |
| Anschlusstyp | Befestigt |