Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Green PAH™ firmeneigene PAK-Analysen-HPLC-Säule, 5 μm, 3 x 250 mm
Artikelnummer. p-3135077 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10017464
Marke: Thermo Scientific™ 31105253030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell abgestimmtes Alkyl-gebundenes Silikagel mit hoher Kohlenstoffbeladung; eine Spezialentwicklung zur Analyse von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen (PAHs)
  • Für die EPA-Methode 610 optimiert
  • Schnelle Analyse von 16 PAHs in 4 Minuten mit kurzen, schnellen Säulen
  • Erhältlich für die Partikelgrößen 3 und 5 μm und in verschiedenen Säulengrößen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Geschützt
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A
Kohlenstoffbeladung 13,5%
Säulentyp PAH-Analyse
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase