Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Javelin™ ODS(C18)-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
Marke: Thermo Scientific™ 30105-022106
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
Spezifikation
5 μm | |
20 mm | |
2.1 mm | |
C18 |