Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Javelin™ ODS(C18)-Schutzsäulen
Artikelnummer. 11533181 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
4 mm
Länge (metrisch):
10 mm
20 mm
Partikelgröße:
5 μm
Packungsgröße:
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Partikelgröße Packungsgröße
11533181 4 mm 20 mm 5 μm 4 Stück
11503181 4 mm 10 mm 5 μm 4 Stück
11523181 2.1 mm 20 mm 5 μm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11533181 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 30105024006
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Stationäre Phase C18