Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Javelin™ Silika-Schutzsäulen
Artikelnummer. 11553171 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
Partikelgröße: 5 μm; 20 mm L x4.0 mm ID
Artikelnummer. 11553171
Marke: Thermo Scientific™ 30005024006
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Javelin Vorsäulen gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
Eigenschaften der Silika Festphase
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
  • Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
  • Langlebige Säule
  • Hohe Leistung und Säuleneffektivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm