Learn More
Unity Lab Services™ Thermo Scientific™ Validierungsservice für Laborkühlschränke mit Temperaturkarte
Artikelnummer. 17157061
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific Laborkühlschrank
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17157061 Thermo Scientific Laborkühlschrank 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17157061 Lieferant Unity Lab Services™ Lieferanten-Nr. IOPQPCKE89003813
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bleiben Sie konform mit unserer branchenexklusiven, kostenlosen Rezertifizierungsgarantie, die in jedem Paket enthalten ist. Thermo Scientific Validierungsservice für Laborkühlschränke mit Temperaturkarte Thermo Scientific TSX505
IQ
  • Prüft, ob die Geräte, Handbücher, Verbrauchsmaterialien und sonstiges Zubehör unbeschädigt und wie im Kaufauftrag angegeben angekommen sind. Überprüft, ob die Ausrüstung montiert und installiert ist und ob erste Diagnosetests durchgeführt wurden. Alle während der Montage und Installation festgestellten anormalen Ereignisse wurden dokumentiert.
  • Versorgung, Einrichtung und Umgebung Verifiziert, dass der Installationsstandort die vom Hersteller angegebenen Umgebungsanforderungen zufriedenstellend erfüllt.
OQ
  • Systemkomponenten-Informationen Detaillierte Konfigurationsinformationen für jede Systemkomponente wurden aufgezeichnet.
  • OQ-Grenzwerte: Erstellen Sie eine Liste der vom Hersteller empfohlenen Grenzwerte, um sicherzustellen, dass das System wie erwartet funktioniert.
  • Funktionstests und -ergebnisse der Ausrüstung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät wie vom Hersteller vorgesehen und vom Anwender benötigt funktioniert. Hierbei handelt es sich um eine Reihe ausgewählter wichtiger Geräteparameter für Tests gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck des Geräts. - Wichtige Tests: Tür offen, Stromausfall, Temperaturwarnungen
Temp.-Kart.
  • Tests und Ergebnisse der Temperatukartierung: Testen Sie wichtige Gerätefunktionen, um sicherzustellen, dass das Gerät in Übereinstimmung mit dem vorgesehenen Verwendungszweck des Systems betrieben wird.
Mehrpunkt-Temperatur-Mapping über einen Zeitraum von 24 Stunden mit Datenintervallen von 1 Minute.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Laborkühlschrank
Beschreibung Die Validierung (IQ/OQ) umfasst ein standardisiertes Protokollverfahren, IQ: Überprüfung der Installations- und Umgebungsbedingungen, OQ: Überprüfung des spezifikationsgemäßen Betriebs, Temperatur-Mapping bei leerer Kammer und bei offener Tür und Leistungsverlusttest. Temperatur-Mapping: 24 Stunden Multi-Point-Mapping.
Produkttyp IQ/OQ-Service
Service Offering Requalifizierungsgarantie ohne Aufpreis. Unity Lab Services ist einer der wenigen OEM-Dienstleister, der eine Garantie zusagt, Geräte, Instrumente und Ausrüstung kostenlos zu requalifizieren, falls während der Laufzeit der Herstellergarantie oder eines zum Anspruch berechtigten Geräteserviceplans eine Störung an einer wesentlichen Komponente aufgetreten sein sollte.
Land/Region Eine Liste der normalen und der erweiterten Serviceregion erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Enthält Reisen in große Metropolregionen. Keine Installation enthalten. Das Gerät muss installiert, mit Strom versorgt und für 24 Stunden vor dem Einsatz vor Ort eingestellt werden.