Learn More
Thermo Scientific™ Regaloptionen und Zubehör für Klimakammern und Inkubatoren
Artikelnummer. 15523771 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Einlegeboden
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
15523771 Einlegeboden 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15523771 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 224161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00 €
    573.00 € / 1 Stück
    Sparen 62.00 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: Reach-In-CO2-Inkubator mit hoher Kapazität; Umweltkammern 3948, 3907 und 3962
Nutzen Sie Regaloptionen und Zubehör, um die Flexibilität Ihrer Thermo Scientific™ Klimakammer oder Ihres Inkubators zu erhöhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Verstärkter Einlegeboden und Kanäle aus Edelstahl (max. Beladung 68 kg)
Zur Verwendung mit (Geräte) CO2-Reach-in-Inkubator mit hoher Kapazität; Klimakammern 3948, 3907 und 3962
Beleuchtung LED
Material Edelstahl
Typ Einlegeboden