Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ Kryogener Rahmen& Boxsysteme
Artikelnummer. 10328253 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Locator 8
Locator 4
Locator 6 Plus
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10328253 Locator 6 Plus 1 Stück
10062733 Locator 4 1 Stück
10608333 Locator 4 1 Stück
10688493 Locator 8 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10328253 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. HR509X32A70
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.76 €
    315.00 € / 1 Stück
    Sparen 36.76 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Indizierte Ständer aus Edelstahl, die genau in den Behälter passen. Jedes Gestell verfügt über individuelle Lagerbereiche, in die jeweils eine Thermo Scientific Nalgene™ Kryolagerungsbox passt.
Benötigt
Nalgene Kryoboxen (müssen separat bestellt werden). Jede Box verfügt über einzeln nummerierte Aufnahmebereiche für Fläschchen in Größen von 2.0 ml und kleiner.
Ein Inventarsystem zum schnellen und einfachen Finden von Zellproben
Kompakte Bauweise minimiert die Anforderungen an die Stellfläche und maximiert gleichzeitig die Lagerkapazität. Geeignet für manuelle und computergesteuerte Inventarisierungsmethoden. Vielschichtisolierte Behälter in spezieller, enghalsiger Ausführung, die die Verdampfung minimiert und so den Flüssigstickstoff zurückbehält.
  • Hervorragende Temperaturkonstanz: Proben werden selbst bei einem Füllstand von unter 2 Zoll (5 cm) flüssigem Stickstoff noch bei unter -180 °C gelagert.
  • Die Ultraschall-Pegelüberwachung schützt unersetzliche Proben bei minimaler LN2-Verlustrate/-Verdampfung .
  • Zusätzliche Vakuumisolierung minimiert die Verdampfung des Flüssigstickstoffs und senkt die Betriebskosten
  • Optionale Füllstandsüberwachung mit kontinuierlicher LED-Anzeige des Flüssigstickstofffüllstands löst visuellen und akustischen Alarm aus, wenn der Pegel unter den sicheren Bereich von ca. 1 Zoll (2.5 cm) fällt
  • Ein optionaler Alarm warnt den Anwender im Falle eines übermäßigen Flüssigstickstoffverlusts
  • Sicheres Schnappschloss verhindert unbefugten Zugang
Locator Jr.
  • Statische Rückhaltezeit: 70 Tage
  • 1600 (100/Box)1
  • Verdampfungsrate: 0.85 l/Tag
Locator 4
  • Statische Rückhaltezeit: 112 Tage
  • 3600 (100/Box)2
  • Verdampfungsrate: 0.99 l/Tag
Locator 8
  • Statische Rückhaltezeit: 185 Tage
  • 1800 (25/Box)3
  • Verdampfungsrate: 0.6 l/Tag
Zertifizierungen
CSA, CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kryo-Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Locator 6 Plus
Aufnahmevermögen 2 in.-Boxen (1), 4 in.-Boxen (5)