Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Ultra Clear Caps, strips of 8
Beschreibung
Durch das niedrige Profil dieser Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Thermo Scientific Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 μl empfohlen.
Durch das niedrige Profil der Thermo Scientific Röhrchenstreifen verringert sich der „Totraum“ zwischen dem beheizten Deckel des Thermocyclers und der Probe. Dadurch werden Kondensationen an der Seitenwand des Röhrchens verhindert, was eine Reduzierung des PCR-Volumens verhindert und die Effizienz der Reaktion erhöht. Produkte mit niedrigem Profil werden insbesondere für Reaktionsvolumen kleiner als 20 μl empfohlen.
Besondere Leistungsmerkmale
- Geeignet für Thermocycler-Blöcke mit 0,2 ml
- Maximale Röhrchenkapazität von 150 μl mit Kappe
- Niedriges Profil für weniger Platzverlust und höhere PCR-Effizienz
- Markierte A-H-Endlaschen (8 Streifen) und 1–12 Endlaschen (12 Streifen)
- PCR
- qPCR/Echtzeit-PCR
Gefährlich: Keine
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
PCR, qPCR und Echtzeit-PCR
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
| Farbe | Farblos, ultradurchsichtig |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 0,1 ml |
| Volumen (metrisch) | 0,15 ml |
| Menge | 250 strips |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler oder Real-Time-PCR-Systeme |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Flaches Profil |
| Verschlusstyp | Ultradurchsichtige flache Kappen |
| Mehr anzeigen |