Beschreibung
Thermo Scientific™ Multifuge™ X1 and X1R General Purpose Pro Centrifuges provide high performance and versatility with an easy-to-use, full-color touchscreen user interface. The GP Pro centrifuges make programming easy for quick results and provide tracking of all runs, rotor life and centrifuge health status. With their capacity of up to 1.6 L, they offer a compact footprint and can spin up to 76 x 5/7 mL blood tubes, 16 x 50 mL conical tubes, or 10 x standard microplates with biocontainment. Maximum versatility is achieved with 17 available rotors to choose from and tool-less Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotor Exchange to quickly change between applications.
Anwenderfreundlich:
- Die übersichtliche Bedienoberfläche vereinfacht die Bedienung, zeigt ausführliche Informationen zu vielen Betriebsparametern sowie den Verarbeitungsstatus an und gewährleistet so eine optimale Leistung.
- Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen.
- Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
- Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
- Das System spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen.
- Einfacher Zugriff auf die Rotorkammer bietet Möglichkeiten zur schnellen Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Systems.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
- Aerosoldichtes System, lässt sich mit einem Klick aerosoldicht verschließen. Schraubverschlüsse und komplizierte Klammern werden dadurch überflüssig.
- Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
- Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
- Das moderne Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchtabschaltung für alle Rotoren und Drehzahlen:
- Die Technologie optimiert die Sicherheit und ermöglicht bessere Trennungen.
Platz sparendes Design:
- Die kompakten Abmessungen optimieren den Arbeitsbereich; die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung.
Energieeffizient:
- Das System bietet bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Verarbeitung von konischen Röhrchen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15 |
| Reglertyp | Mikroprozessor |
| Beschreibung | Multifuge X1R Pro 220V und 230 V |
| Fassungsvermögen | 4 x 400 ml mit TX-400 Rotor |
| Max. RZB | 25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor |
| Max. Geschwindigkeit | 15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor) |
| Gekühlt | Ja |
| Display | Touchscreen-Display |
| Antriebssystem | Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil |
| Enthält | Rotoren sind separat zu erwerben |
| Mehr anzeigen |