Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Economy Spritzflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10050561
Change view
Click to view available options
Halsausführung:
24-400
28-400
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Halsausführung unitSize
10050561 28-400 25 Stück
10385651 24-400 -
2 options
Artikelnummer. 10050561
Marke: Thermo Scientific™ 7124010001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschluss und Steigrohrhalterung sind aus einem Stück geformt
  • Verschluss und Steigrohrhalterung sind zum Gewährleisten der Auslaufsicherheit aus einem Stück gefertigt
  • Die Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden
  • Der feste Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert die Ablösung beim Zusammendrücken der Flasche
  • Auslaufsicher†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Halsausführung 28-400
Zur Verwendung mit (Geräte) Waschflasche