Learn More
Thermo Scientific™ National™ Headspace 20-mm-Bördeldichtungen mit Septa
Artikelnummer. 12440278
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
12440278 Bernsteinfarben 100 Stück
1 options
Artikelnummer. 12440278
Marke: Thermo Scientific™ C402032APK
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
National Bördeldichtungen gewährleisten stets die Probensicherheit.
20-mm-Bördelverschlüsse mit vormontierten Septen für Headspace-Fläschchen
  • Crimp-Verschlüsse mit vormontiertem Septum sind anwenderfreundlich und reduzieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Magnetische Bördelverschlusskappen können in CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ und anderen automatischen Probengebern mit magnetischen Transportvorrichtungen verwendet werden
  • PurePak™ PTFE/Silikon-Dichtungen werden in Glasgefäßen verpackt, um ihre Reinheit bis zur Verwendungsstelle zu erhalten
  • SepCap™ aus geformtem Polyethylen eignet sich für die kurzfristige Lagerung oder für Fälle, in denen ein wiederholter Zugriff auf das Röhrchen erforderlich ist
SepCap ist für die kurzzeitige Lagerung vorgesehen. SepCap nicht bei erhöhten Temperaturen verwenden.
Bestellinformation
Septum und Crimp-Verschlüsse auch einzeln erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Material Quarzglas
Produkttyp Septen