Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, unbehandelte Oberfläche, 10 Stk./Packung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10287631
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Deckel:
Mit Deckel
Ohne Deckel
Ausführung des Rahmens:
Hoher Steg
Niedrige Flanschkante
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
160 Stück
180 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Deckel Ausführung des Rahmens Barcode Packungsgröße
10287631 Steril Ohne Deckel Niedrige Flanschkante Kein Barcode 50 Stück
10010571 Steril Mit Deckel Hoher Steg Inklusive Barcode 160 Stück
10575021 Unsteril Ohne Deckel Hoher Steg Inklusive Barcode 180 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10287631 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 269787
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 €
    125.00 € / 50 Stück
    Sparen 87.00 €
    41% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten, optimiert für Roboter, automatisierte Lesegeräte und Liquid-Handling-Systeme.
Erzielen Sie gleichbleibende und zuverlässige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well-Mikrotiterplatten. Durch mehrere Oberflächenmodifikationen eignen sich diese Platten ideal für zellbasierte Assays sowie biochemische Assays. Der flache Boden ist geeignet für mikroskopische und optische Messungen. Die Platten sind entweder in der Ausführung mit hoher Flanschkante oder in der Ausführung mit Klemmstange mit niedrigem Flansch erhältlich und sind für eine Reihe von Robotersystemen, automatisierten Lesegeräten und Liquid-Handling-Systemen optimiert.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
  • Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
  • Zellkultur-behandelt: Die Zellkultur-behandelte Oberfläche Nunclon™ Delta ist hydrophil und fördert die Zellanhaftung sowie das Zellwachstum.
  • Die Platten wurden für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Beschreibung 96F-Well-Platte, unbehandelt, transparent, ohne Deckel, steril (1/Packung, 50/Karton)
Array 8 x 12
Verpackung 1 Packungen
Produktlinie Nunc
Farbe Transparent
Produkttyp Mikrotiterplatte
Ausführung des Rahmens Niedrige Flanschkante
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.