Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Zubehör für Giraffe™ Verstellbares Gelsystem
Artikelnummer. 12454687
Change view
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0.08 cm
0.32 cm
Breite (metrisch):
0.1 cm
16 cm
Typ:
Glasplatte mit Einbuchtungen
Glatte Glasplatte
Spacer-Set
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Dicke (metrisch) Breite (metrisch) Typ unitSize
12454687 0.32 cm 16 cm Glatte Glasplatte 1 Stück
12474687 0.08 cm 0.1 cm Spacer-Set 1 Stück
12464687 0.32 cm 16 cm Glasplatte mit Einbuchtungen 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 12454687
Marke: Thermo Scientific™ P516G
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Glas- und Distanzscheibensatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) ADJ Giraffe einstellbares Gelelektrophoresesystem
Typ Glatte Glasplatte
Material Glas
Dicke (angloamerikanisch) 0.12 Zoll
Dicke (metrisch) 0.32 cm
Länge (metrisch) 16 cm
Breite (metrisch) 16 cm