Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Zubehör für Giraffe™ Verstellbares Gelsystem
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0.08 cm
0.32 cm
Breite (metrisch):
0.1 cm
16 cm
Typ:
Glasplatte mit Einbuchtungen
Glatte Glasplatte
Spacer-Set
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ADJ Giraffe einstellbares Gelelektrophoresesystem |
| Typ | Glasplatte mit Einbuchtungen |
| Material | Glas |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.12 Zoll |
| Dicke (metrisch) | 0.32 cm |
| Länge (metrisch) | 16 cm |
| Breite (metrisch) | 16 cm |