Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Zubehör für Giraffe™ Verstellbares Gelsystem
Artikelnummer. 12474687
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0.08 cm
0.32 cm
Breite (metrisch):
0.1 cm
16 cm
Typ:
Glasplatte mit Einbuchtungen
Glatte Glasplatte
Spacer-Set
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12474687
Marke: Thermo Scientific™ P5SC16
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glas- und Distanzscheibensatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) ADJ Giraffe einstellbares Gelelektrophoresesystem
Typ Spacer-Set
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.08 cm
Länge (metrisch) 16 cm
Breite (metrisch) 0.1 cm