Learn More
Thermo Scientific™ OWL™ ADJ1 Verstellbarer Systemzubehör und Ersatzteile
Artikelnummer. 11550295
Click to view available options
Typ:
Becken heizen
Dichtung/ Dichtring
Glasplatte mit Einbuchtungen
Glatte Glasplatte
Spacer-Set
Versetzte Glasplatte
Abmessungen (L x B):
15,7 x 6,2 in. (40 x 16 cm)
23 x 16 cm (9.05 x 6.2 in)
25 x 1 cm (9.8 x 0.39 in)
38 x 16 cm (14.9 x 6.2 in)
Dicke (angloamerikanisch):
0,03 in.
0.05 in.
0.18 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11550295
Marke: Thermo Scientific™ ADJ123G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Extrem kompakt bei nur 16 cm Breite
  • Die Höhe der oberen Pufferkammer (UBC) kann durch Verschieben der UBC nach oben oder unten über zwei Stützstäbe eingestellt werden, sodass die Höhe der Gele von 14 cm bis 40 cm variieren kann.
  • Die gekerbte oder versetzte Glasplatte des Gel-Sandwichs drückt gegen eine Silikondichtung in der UBC und sorgt so für eine auslaufsichere Dichtung.
  • Die Platten werden entweder mit Binderklammern oder Hochleistungs-Pony-Klammern an die UBC geklemmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl ADJ1 Einstellbares Elektrophoresesystem
Typ Versetzte Glasplatte
Material Glas
Dicke (angloamerikanisch) 0.18 Zoll
Dicke (metrisch) 0.48 cm
Abmessungen (L x B) 23 x 16 cm (9.05 x 6.2 in)
Länge (angloamerikanisch) 9,05 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 6.2 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Gel 6.2 Zoll
Breite (metrisch) 16 cm
Breite (metrisch) Gel 16 cm