Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser Broth Base (Dehydrated)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12774196
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Pakningsstørrelse:
5 Kilogramm
500 Gramm
Menge:
500 g
Artikelnummer. unitSize Menge
12774196 5 Kilogramm -
10760714 500 Gramm 500 g
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12774196
Brand: Thermo Scientific™ CM0895T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Selectively enrich and isolate Listeria spp. from food and environmental samples with this medium.
Selectively enrich and isolate Listeria spp. from food and environmental samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser Broth (Dehydrated). The medium is intended for the isolation of Listeria as detailed in ISO11290-1:2017 Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp.
  • Auch Fraser Supplement, Teilenr. SR0156E, erhältlich
Overholdelse
Industrieanwendung: AFNOR, IDF, ISO, NMKL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Dehydriert
Medientyp Fraser-Bouillon
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.