Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser Broth Base (Dehydrated)
Beskrivelse
Selectively enrich and isolate Listeria spp. from food and environmental samples with this medium.
Selectively enrich and isolate Listeria spp. from food and environmental samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser Broth (Dehydrated). The medium is intended for the isolation of Listeria as detailed in ISO11290-1:2017 Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp.
- Auch Fraser Supplement, Teilenr. SR0156E, erhältlich
Overholdelse
Industrieanwendung: AFNOR, IDF, ISO, NMKL.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Fraser-Bouillon |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.