Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, Monokaliumsalz
Artikelnummer. 15215733 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15215733 100 mg 100 Milligramm
15225733 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15215733 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88293
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leuchtkäfer-Luziferase-Substrat für In-vitro- und In-vivo-Anwendungen
Thermo Scientific™ Pierce D-Luciferin is synthesized and manufactured to ensure high performance at a low cost, and the reporter is also tested by HPLC to ensure proper chirality and activity.
Thermo Scientific Pierce D-Luziferin ist mit einer Reinheit von mehr als 99 % als Mononatrium- und Monokaliumsalz erhältlich und bietet Komfort und hohe Leistung bei niedrigen Kosten in Reporterassays mit Leuchtkäfer-Luziferase.
Luziferin dient als Substrat für Biolumineszenzreaktionen mit dem Leuchtkäfer-Luziferase-Enzym. Gefriergetrocknete Kalium- und Natriumsalze von Leuchtkäfer-Luziferin sind stabil und leicht löslich. Beide Formulierungen sind für eine Vielzahl von Assays auf Luziferase-Basis bei In-vivo-Bildgebung und In-vitro-Biolumineszenz geeignet. (Die Entscheidung, welche der beiden Formen verwendet wird, ist eine Frage der Forscherpräferenz.) Zu den Anwendungen gehören ATP-Assays, Genreporterassays, Hochdurchsatz-Sequenzierung und verschiedene Kontaminationsassays im gesamten Biotechnologiebereich. Bei der In-vivo-Bildgebung ermöglicht die Injektion von Luziferin in Modellsystemen die nicht invasive Echtzeitüberwachung des Krankheitsverlaufs und/oder der Arzneimittelwirksamkeit mittels Biolumineszenz.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Reinheit, normalerweise über 99,7 %, nachgewiesen durch HPLC und FTIR
  • Hervorragende Leistung bei In-vitro-Anwendungen
  • Geeignet für die In-vivo-Bildgebung
Anwendungen:
  • Genreporterassays
  • ATP-Assays
  • Für hohen Durchsatz geeignet
  • Kontaminationsassays
  • Biolumineszente In-vivo-Bildgebung
  • Medikamenten-Screening
  • Multiplex-Assays zur Untersuchung von Off-Target-Effekten
  • Signaltransduktionsweganalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter -20 °C lagern.
Nachweisverfahren Biolumineszierend
Zur Verwendung mit (Anwendung) ATP Assay, Gen-Reporter-Assay
Produkttyp D-Luciferin, Monokaliumsalz
Produktlinie Pierce
Menge 100 mg
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrattyp Luziferase-Substrat