Beschreibung
Beinhaltet
Nachweisreagenz 1 und 2
Das Pierce ECL 2-Substrat ist ein Substrat für die Chemolumineszenz und die Chemofluoreszenz, das Peroxidase-Aktivität HRP-konjugierter Antikörper und Sonden durch das Western Blot-Verfahren mit Röntgenfilm, CCD-Kameradokumentationssystemen oder Laser-basierten Bildgebungsgeräten nachweist. Das Pierce ECL 2-Substrat bildet bei der Reaktion mit HRP Acridiniumester. Da diese Ester-Zwischenprodukte mit Peroxid reagieren, erzeugen sie ein starkes und lang anhaltendes Chemilumineszenz-Signal, das mittels Röntgenfilm-CCD-Bildgebung erfasst werden kann. Zudem führt das Substrat zu einem stabilen Fluoreszenzsignal, das mit Fluoreszenz-Imagern erfasst werden kann.
Das Pierce ECL 2-Substrat ermöglicht den Nachweis des Zielproteins auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen im unteren Pikogrammbereich, wenn zur Untersuchung geeignete Konzentrationen von Primär- und Sekundärantikörpern eingesetzt werden. Ein breiter Dynamikbereich und ausgezeichnete Sensitivität in Kombination mit einem langlebigen Signal machen das Pierce ECL 2-Substrat zu einem begehrten Substrat für das Western Blot-Verfahren.
Leistungsmerkmale:
- Hohe Empfindlichkeit — Messergebnisse sind möglich bis in den unteren Pikogrammbereich
- Lang anhaltende Signaldauer — anhaltende Lichtleistung für bis zu fünf Stunden
- Weitere Bildgebungsoptionen — Röntgen-, CCD- oder Laser-basierte Bildeinheiten
- Kostengünstiger — Hohe Qualität und Leistung zu einem niedrigeren Preis als ähnliche Substrate anderer Anbieter
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ECL 2 Western-Blot-Substrat |
| Menge | 3 x 100 ml |
| Ausreichend für | 30 Mini-Gel-Blots, 3000 cm2 Membran |
| Kitinhalt | Nachweisreagenz 1 und 2 |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce ECL 2 Western Blotting Substrate
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1, 4-dioxane, ethanol