Learn More
Humaner alpha-1a Adrenergener Rezeptor (aa 339 bis 349), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 11574860
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11574860 50 μg 50 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 11574860
Marke: Invitrogen PEP216
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Synthetisches Peptid
Alpha 1 Adrenergener Rezeptor (Reste 339 bis 349), synthetisches Peptid, PEP-216, von Invitrogen.
PEP-216 ist ein synthetisches Peptide aus 11 Aminosäuren. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): K (339) F S R E K K A A K T (349) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, verwendet werden, Katalog # PA1  bis 047. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 148
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer P35348
Gebräuchliche Bezeichnung Humaner alpha-1a Adrenergener Rezeptor (aa 339 bis 349)
Konzentration 0.5 mg/ml
Inhalt und Lagerung -°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Lyophilisiert
Zusammensetzung Peptid ohne Konservierungsmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Regelung
Gensymbol ADRA1A
Lyophilisiert Yes
Konservierungsmittel Kein Konservierungsmittel
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz K(339) F S R E K K A A K T(349)