Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade BS3
Artikelnummer. 15362627 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 15362627
Marke: Thermo Scientific™ PG82084
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Vernetzen Sie Proteine und andere Biomoleküle in Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von größter Bedeutung sind, mit Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade BS3, einer hochwertigen Formulierung dieses beliebten aminreaktiven Crosslinkers.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade BS3 ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses beliebten aminreaktiven Crosslinkers, der speziell für Anwendungen mit höchster Produktintegrität und Risikominimierung gekennzeichnet ist. BS3 ist ein nicht spaltbares, nicht membrangängiges, wasserlösliches Vernetzungsmittel für Amine.
  • Hohe Qualität: Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
  • Produktintegrität: verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
  • Chargen-Retention: reichliche Menge an zurückliegenden Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
  • Änderungsmanagement: CCN-Service (Change Control Notification)
  • Konsistente Fertigung: chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade BS3 eine klarer definierte Qualität und Produktunterstützung durch verbesserte analytische Tests und Produktcharakterisierung, umfassendere chargenspezifische Informationen und Qualitätssicherungsüberprüfung, umfangreiche Chargenprobenaufbewahrung und Änderungskontrollbenachrichtigungen.
BS3 ist Bis(sulfosuccinimidyl)suberat, ein homobifunktionaler, wasserlöslicher, nicht spaltbarer und nicht membrangängiger Amin-Amin-Crosslinker. BS3 enthält einen aminreaktiven N-Hydroxysulfosuccinimid(NHS)-Ester an jedem Ende eines 8-Kohlenstoff-Spacerarms. NHS-Ester reagieren mit primären Aminen bei einem pH-Wert von 7 bis 9. Dabei bilden sie stabile Amidbindungen und setzen die N-Hydroxysulfosuccinimid-Abgangsgruppe frei. Proteine, einschließlich Antikörper, weisen in der Regel mehrere primäre Amine in der Seitenkette von Lysin-(K)-Resten und am N-Terminus jedes Polypeptids auf, die den NHS-Ester-Vernetzungsreagenzien als Ziele zur Verfügung stehen.
Anwendungen:
  • Vernetzung von Zelloberflächenproteinen vor Zelllyse und Immunpräzipitation
  • Identifizierung von Rezeptor-Ligand-Wechselwirkungen durch chemische Vernetzung
  • “Fixieren” von Proteinwechselwirkungen zur Identifizierung von schwachen oder transienten Proteininteraktionen
  • Identifizierung von Wechselwirkungen benachbarter Proteine
  • Vernetzung von Proteinen zur Herstellung von Biokonjugaten über Einzelschritt-Reaktionen
  • Immobilisierung von Proteinen auf aminbeschichteten Oberflächen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Amin
Cleavable Nein
Molekulargewicht 572,43
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 11,4 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C mit Trockenmittel lagern.
Ausreichend für 1,74 l typische 1X-Reaktionslösung (1 mM) oder für ∼500 Anwendungen mit 2 mg Reagenz pro Anwendung.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Homobifunktional
Reaktiver Teil Sulfo-NHS-Ester
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Pulver
Menge 1 g
Löslichkeit Wasser
Format Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker