Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade SPDP
Artikelnummer. 15372627 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15372627 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15372627 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PG82087
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Crosslink-Proteine und andere Biomoleküle in Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von größter Bedeutung sind, mit Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade SPDP, einer hochwertigen Formulierung dieses beliebten Pyridyldithiol-basierten Amin-zu-Sulfhydryl-Crosslinkers.
Thermo Scientific Pierce Premium Grade SPDP ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses Pyridylldithiol-basierten Amin-zu-Sulfhydryl-Crosslinkers, der speziell für Anwendungen mit höchster Produktintegrität und Risikominimierung charakterisiert ist. SPDP ist ein Disulfid-Crosslinker, der für reversible (reduzible) Amin-zu-Sulfhydryl-Konjugation verwendet wird.
  • Hohe Qualität: Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
  • Produktintegrität: verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
  • Chargen-Retention: reichliche Menge an zurückliegenden Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
  • Änderungsmanagement: CCN-Service (Change Control Notification)
  • Konsistente Fertigung: chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade SPDP eine klar definierte Qualität und Produktunterstützung durch verbesserte analytische Tests und Produktcharakterisierung, größere chargenspezifische Informationen und Qualitätssicherungsüberprüfungen, umfangreiche Chargenprobenaufbewahrung und Änderungskontrollbenachrichtigung.
SPDP ist N-Succinimidyll 3-(2-Pyridylldithio)-Propionat, ein Crosslinker für die Amin-zu-Sulfhydryl-Konjugation, das spaltbare (reduzierbare) Disulfid-Bindungen mit Cystein-Sulfhydryls bildet. An einem Ende befindet sich ein N-Hydroxysuccinimid (NHS)-Ester, der mit einem primären Amin reagiert und eine stabile Amidbindung bildet. Am anderen Ende befindet sich eine Pyridyll-Disulfid-Gruppe, die mit einer Sulfhydryl-Gruppe reagiert, um eine reversible Disulfid-Bindung zu bilden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Sulfhydryl
Cleavable Von Thiols
Molekulargewicht 312,36
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 6,8 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei -20 °C vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil NHS Ester, Pyridylldisulfid
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Pulver
Menge 100 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard, Premium-Gütegrad
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Crosslinker