Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS-SS-Biotin
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific Pierce Premium Grade Sulfo-NHS-SS-Biotin ist unsere qualitativ hochwertigste Formulierung dieses aminreaktiven, abtrennbaren Biotinylierungsreagens, das speziell für Anwendungen mit höchster Produktintegrität und Risikominimierung charakterisiert ist. Sulfo-NHS-SS-Biotin wird für die Spaltbarkeit von Biotin an Protein- und Zelloberflächenaminen verwendet.
- Hohe Qualität: Identität und Reinheit werden durch mehrere Tests bestätigt, einschließlich quantitativer NMR
- Produktintegrität: verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
- Chargen-Retention: reichliche Menge an zurückliegenden Chargen, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
- Änderungsmanagement: CCN-Service (Change Control Notification)
- Konsistente Fertigung: chargenspezifische Dokumentation der Fertigung
Sulfo-NHS-SS-Biotin ist ein wasserlösliches Reagenz für die Biotinylierung von NHS-Ester, dessen Spacerarm eine spaltbare Disulfid-Bindung für die reversible Markierung von Proteinen und primären Aminen an Zelloberflächen enthält. Dieses Reagenz ist wasserlöslich und ermöglicht Biotinylierung ohne organische Lösungsmittel wie DMSO oder DMF. Die Substanz ist besonders nützlich für die Markierung und Aufreinigung von Zelloberflächenproteinen, da ihre Sulfonat-Gruppe ein Durchdringen von Zellmembranen verhindert und anfangs biotinylierte Proteine durch ihren spaltbaren Spacer-Arm aus Streptavidin-Affinitätssäulen freigesetzt werden können.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sulfo-NHS-SS-Biotin |
| Menge | 100 mg |
| Inhalt und Lagerung | Sulfo-NHS-Ester von Biotin in Premium-Qualität mit einem Ethyl-1,3-dithioproprionat-Abstandshalter. Trocken bei -20 °°C lagern. Ausreichend, um insgesamt 1 g IgG unter typischen Bedingungen zu markieren. |
| Produktlinie | Pierce |
| Zellpermeabilität | Zellundurchlässig |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Reaktiver Teil | Aktiv-Ester, Succinimidyl-Ester, NHS-Ester |
| Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid), Wasser |
| Marker oder Farbstoff | Biotin |
| Abstandshalter | Mittlere Länge, spaltbar |
| Mehr anzeigen |