Learn More
Thermo Scientific™ Zentrifugenflaschen aus Polypropylen
Artikelnummer. p-2826217 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 ml
750 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10729181
Marke: Thermo Scientific™ 75007583
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polypropylen-Flasche mit Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 13 oz., 400 ml
Kapazität (metrisch) 400 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 13 oz.
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifugen