Learn More
Thermo Scientific™ QCC (Quick Column Change) für Agilent-Geräte
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
QCC (Quick Column Change) - Leckfreie Säuleninstallation
- Installation analytischer GC Säule ohne Werkzeug
- Ferrulen aus Graphit
Komplette QCC Kits mit:
- Injektoradapter
- Detektoradapter
- Sicherungsmutter
- Ferrulen (1 je 0.25, 0.32,0.53)
- Keramiksäulenschneider
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | S/SL Injektoradapter |
| Beschreibung | S/SL Injektoradapter |