Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Bacillus cereus ATCC™ 14579™, Culti-Loops™
Marke: Thermo Scientific™ R4601217
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg Transport : UN number : 3373 Chem class : 6.2
Beschreibung
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen. Culti-Loops werden für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikations-Kits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen. Mycobacti-Loops sind gebrauchsfertige Einmal-Impfösen, die stabilisierte, konservierte und lebensfähige Mikroorganismen enthalten.
Bestellinformation
Culti-Loop-Produkte sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen. Jeder Mycobacti-Loop ist einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält eine Impföse. BactiDisk Produkte sind in 10 Scheiben pro Fläschchen verpackt.
Zertifizierungen
Culti-Loops tragen das CE-Zeichen.
Spezifikation
Bacillus cereus | |
14579™* | |
Culti-Loops | |
WDCM00034, [BCRC 10603, CCM 2010, CCUG 7414, CIP 66.24, DSM 31, HAMBI 1887, HAMBI 1905, IAM 12605, JCM 2152, LMG 6923, NBRC 15305, NCCB 75008, NCIMB 9373, NCTC 2599, NRRL B-3711, VKM B-504] |
Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.