Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Bacteroides fragilis ATCC™ 23745™, Culti-Loops™
Beschreibung
Die Impföse lässt sich in einem Flüssigmedium auflösen (Culti-Loops Rehydrierungsflüssigkeit für Aerobier, Artikel-Nr. R4631000), oder direkt auf ein geeignetes Medium ausstreichen. Culti-Loops werden für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikations-Kits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen. Mycobacti-Loops sind gebrauchsfertige Einmal-Impfösen, die stabilisierte, konservierte und lebensfähige Mikroorganismen enthalten.
Bestellinformation
Culti-Loop-Produkte sind einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält fünf Impfösen. Jeder Mycobacti-Loop ist einzeln folienverschweißt, eine Packung enthält eine Impföse. BactiDisk Produkte sind in 10 Scheiben pro Fläschchen verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | 23745™* |
| Produkttyp | Culti-Loops |
| Stammbezeichnungen | WDCM00055 , [ICPB3498, NCTC l0581] |
| Spezies | Bacteroides fragilis |
Culti-Loops tragen das CE-Zeichen.